Merck
190403
Sigma-Aldrich
2,3-ジメチル-1-ブテン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥9,770
¥9,770
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥9,770
About This Item
化学式:
(CH3)2CHC(CH3)=CH2
CAS番号:
分子量:
84.16
Beilstein:
505982
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥9,770
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
蒸気圧
412 mmHg ( 37.7 °C)
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
自己発火温度
680 °F
屈折率
n20/D 1.389 (lit.)
bp
56 °C (lit.)
mp
−158 °C (lit.)
密度
0.68 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)C(C)=C
InChI
1S/C6H12/c1-5(2)6(3)4/h6H,1H2,2-4H3
InChI Key
OWWIWYDDISJUMY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
NO存在下での2,3-ジメチル-1-ブテンとOHラジカルの気相反応の研究が行われました[1]
アプリケーション
2,3-ジメチル-1-ブテンは、ゴムの加硫メカニズムの研究に用いられました[2]
ピクトグラム
FlameHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-0.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-18 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
190403-VAR:
190403-25G:
190403-1ML:
190403-5G:
190403-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Sulfur Vulcanization of Simple Model Olefins Part III: Vulcanization of 2, 3-Dimethyl-2-Butene in the Presence of Different Metal Complexes.
Versloot P, et al.
Rubber Chemistry and Technology, 67(2), 263-279 (1994)
Products of the Gas-Phase Reactions of a Series of 1-Alkenes and 1-Methylcyclohexene with the OH Radical in the Presence of NO.
R Atkinson et al.
Environmental science & technology, 29(6), 1674-1680 (1995-06-01)