アッセイ
98% (calc. on dried substance)
形状
solid
光学活性
[α]22/D −30°, c = 1 in H2O
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
屈折率
n20/D 1.4850 (lit.)
mp
270 °C (dec.) (lit.)
密度
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccc(O)cc12)C(O)=O
InChI
1S/C11H12N2O3/c12-9(11(15)16)3-6-5-13-10-2-1-7(14)4-8(6)10/h1-2,4-5,9,13-14H,3,12H2,(H,15,16)/t9-/m0/s1
InChI Key
LDCYZAJDBXYCGN-VIFPVBQESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
107751-100MG:
107751-BULK:
107751-1G:
107751-VAR:
試験成績書(COA)