Merck
105449
Sigma-Aldrich
γ-チオブチロラクトン
98%
別名:
4-ブチロチオラクトン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥47,100
50 G
¥162,000
¥47,100
出荷可能日2025年4月16日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥47,100
50 G
¥162,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H6OS
CAS番号:
分子量:
102.15
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥47,100
出荷可能日2025年4月16日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.523 (lit.)
bp
39-40 °C/1 mmHg (lit.)
溶解性
THF: soluble
密度
1.18 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
thioester
SMILES記法
O=C1CCCS1
InChI
1S/C4H6OS/c5-4-2-1-3-6-4/h1-3H2
InChI Key
KMSNYNIWEORQDJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
γチオブチロラクトンは、グリシジルフェニルエーテルと共重合し、ポリ(エステル‐アルト‐スルフィド)を生成します。[1]
アプリケーション
γチオブチロラクトンは、ω-ペンタデカラクトンの開環重合を終了させ、二官能ポリエステルの合成に使用されました。[2]γチオブチロラクトンは、リグニン分解性の担子菌門であるカワラタケCoriolus versicolor[3]による含硫複素環式化合物の代謝メカニズムを試験するために使用されました。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
186.8 °F - closed cup
引火点(℃)
86 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
105449-50G:
105449-10G:
105449-VAR:
105449-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
One-pot difunctionalization of poly (ω-pentadecalactone) with thiol-thiol or thiol-acrylate groups, catalyzed by Candida antarctica lipase B.
Takwa M, et al.
Macromolecular Rapid Communications, 27(22), 1932-1936 (2006)
K D Holland et al.
Brain research, 615(1), 170-174 (1993-06-25)
Effects of alkyl-substituted gamma-butyrolactones and gamma-thiobutyrolactones on [35S]t-butylbicyclophosphorothionate (35S-TBPS) dissociation from the picrotoxinin receptor were studied. Unlike picrotoxinin, these lactones accelerated the dissociation rate of 35S-TBPS. Thus, previous reports that these lactones change the Kd but not the Bmax of
Nishikubo et al.
Macromolecules, 31(15), 4746-4752 (1998-07-29)
Poly(ester-alt-sulfide) (polymer 1) was synthesized by the alternating copolymerization of glycidyl phenyl ether (GPE) with gamma-thiobutyrolactone (TBL) catalyzed by either quaternary onium salts or crown ether complexes. The copolymerization proceeded to produce polymer 1 with good yields in neat or
Tiny droplets make a big splash.
Michael Eisenstein
Nature methods, 3(2), 71-71 (2006-02-14)
Md Abdul Kafi et al.
Regenerative biomaterials, 7(2), 141-151 (2020-04-17)
Scaffold engineering has attracted significant attention for three-dimensional (3D) growth, proliferation and differentiation of stem cells in vitro. Currently available scaffolds suffer from issues such as poor ability for cell adhesion, migration and proliferation. This paper addresses these issues with