安全性情報
399698
Millipore
5-Hydroxy-L-tryptophan
Serotonin precursor.
別名:
5-Hydroxy-L-tryptophan, L-5-HTP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H12N2O3
CAS番号:
分子量:
220.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
NACRES:
NA.21
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
white to off-white
溶解性
acidic solutions: soluble
water: soluble
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[N+H3][C@@H](Cc1c2c([nH]c1)ccc(c2)O)C(=O)[O-]
InChI
1S/C11H12N2O3/c12-9(11(15)16)3-6-5-13-10-2-1-7(14)4-8(6)10/h1-2,4-5,9,13-14H,3,12H2,(H,15,16)/t9-/m0/s1
InChI Key
LDCYZAJDBXYCGN-VIFPVBQESA-N
詳細
Serotonin precursor.
警告
Toxicity: Harmful (C)
再構成
Following reconstitution in acidic solutions, this product will remain stable for up to one week. It is recommended that aqueous stock solutions be prepared just prior to use.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Jan Code
399698-25GM:
399698-GM:
試験成績書(COA)