Merck
908177
Sigma-Aldrich
3DPAFIPN
≥95%
別名:
2,4,6-Tris(diphenylamino)-5-fluoroisophthalonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥18,100
500 MG
¥52,600
¥18,100
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥18,100
500 MG
¥52,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C44H30FN5
CAS番号:
分子量:
647.74
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
NACRES:
NA.22
¥18,100
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥95%
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
mp
307-401 °C
光触媒活性化
390 nm
SMILES記法
Fc1c(c(c(c(c1N(c7ccccc7)c6ccccc6)C#N)N(c5ccccc5)c4ccccc4)C#N)N(c3ccccc3)c2ccccc2
InChI Key
GCGRXVMGBHYMDA-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
3DPAFIPN is cyanoarene-based donor-acceptor photocatalyst developed by the Zeitler group.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
908177-BULK:
908177-100MG:4548173367811
908177-500MG:4548173376936
908177-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Elisabeth Speckmeier et al.
Journal of the American Chemical Society, 140(45), 15353-15365 (2018-10-03)
The targeted choice of specific photocatalysts has been shown to play a critical role for the successful realization of challenging photoredox catalytic transformations. Herein, we demonstrate the successful implementation of a rational design strategy for a series of deliberate structural