生物化学的/生理学的作用
単位の定義
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
C8176-25MG:
C8176-500MG:
C8176-500MG-PW:
C8176-5G-PW:
C8176-VAR:
C8176-1G-PW:
C8176-100MG-PW:
C8176-5G:
C8176-100MG:
C8176-1G:
C8176-BULK:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
N-(3-[2-フリル]アクリロイル)-Leu-Gly-Pro-Alaを、連続分光光度法による速度測定(345 nm)で使用して、コラゲナーゼ活性を測定します。コラゲナーゼは、コラーゲンペプチド結合を加水分解します。
To measure collagenase activity, N-(3-[2-Furyl]acryloyl)-Leu-Gly-Pro-Ala is used in a continuous spectrophotometric rate determination at 345 nm. Collagenase hydrolyzes collagen peptide bonds.