Merck
C9407
Sigma-Aldrich
コラゲナーゼ Clostridium histolyticum由来
powder, Suitable for the digestion and isolation of physiologically active pancreatic islet cells, suitable for cell culture
別名:
クロストリジオペプチダーゼA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.75
由来生物
Clostridium histolyticum
品質水準
形状
powder
比活性
≥800 units/mg solid
分子量
68-130 kDa
包装
pkg of 1 μmol
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
pH
7.4
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Clostridium histolyticum由来コラゲナーゼは、コラゲナーゼ結合ドメイン(CBD)および多発性嚢胞腎(PKD)様ドメインを有しています。コラゲナーゼは、カルシウムと結合するためのCa2+結合部位も有しており、カルシウムとの結合は本酵素の機能にとって極めて重要です。コラゲナーゼは、結合組織障害であるデュピュイトラン拘縮の管理に用いられます。
アプリケーション
Clostridium histolyticum由来コラゲナーゼは、下記の試料の消化に使用されています:
  • 膵島の単離のための膵臓試料
  • 肺血管平滑筋細胞(PVSMC)の単離のための肺血試料
  • 軟骨細胞の単離のための軟骨試料
本製品は、ヒト腫瘍、マウス腎臓、ヒト成体および胎児脳、肺、ならびに他の上皮組織の凝集防止に適しています。 また、肝臓および腎臓の灌流実験、膵臓の消化、ラットの肝臓の非実質細胞の分離、ならびに肝細胞の調製においても効果的であることが示されています。 コラゲナーゼはまた、終端糖化産物の研究のための動脈組織の調製にも使用されています。 本酵素は、肝細胞の遊離のために約1 mg/mLの濃度でテストされています。 消化に使用する濃度の幅は、0.1~5 mg/mLです。
生物化学的/生理学的作用
コラゲナーゼは、モル酵素あたり 4 グラム原子カルシウムによって活性化されます。 本製品は、エチレングリコール-ビス(β-アミノエチルエーテル) - N, N, N′,N′-四酢酸、β-メルカプトエタノール、グルタチオン、チオグリコール酸、および 8-ヒドロキシキノリンによって阻害されます。
コラゲナーゼ製品は、C. histolyticumによって分泌される酵素の混合物であり、分泌された酵素中に存在する 10~18 の成分の相対比率によって区別される異なる製品があります。 主な成分は、2 種類のコラゲナーゼ、クロストリパイン、および中性プロテアーゼです。 これらの酵素の相乗的な作用によって、コラーゲンや他の細胞内物質が分解されます。2 種類のコラゲナーゼと中性プロテアーゼの作用は、細胞の組織からの遊離に不可欠です。 様々なタイプのコラーゲンが、コラゲナーゼの天然基質です。
注意
本製品は-20°Cで 1 年間安定です。37°C、50°C、-20°Cで 30 日間、FALGPA またはプロテアーゼ活性の低下はありません。クルードコラゲナーゼ溶液は、(10 mg/mL で)アリコートして素早く冷凍し、-20°Cで保存しても安定です。凍結融解を繰り返すと、溶液は劣化します。 本製品は、氷上で 7 時間以上、活性の 100%を維持します。
単位の定義
1 コラーゲン消化単位(CDU)は、ウシアキレス腱由来コラーゲンからペプチドを遊離し、カルシウムイオン存在下、pH 7.4、37°C、5 時間のニンヒドリン呈色における、1.0 umol のロイシンに相当します。1 FALGPA 加水分解単位は、25°Cで、1 分間あたりに、1.0 umol の furylacryloyl-Leu-Gly-Pro-Ala を加水分解します。1 中性プロテアーゼ単位は、pH 7.5、37°Cでカゼインを加水分解し、5 時間あたり1.0 umol のチロシンに相当する色を生成します。1 クロストリパイン単位は、DTT の存在下、pH 7.6、25°Cで、1 分間あたり 1.0 umol の BAEE を加水分解します。
調製ノート
本製品は、Clostridium histolyticum 由来のタイプ XI (C7657) コラゲナーゼから調製されています。本製品はまた、クロストリパイン、非特異的な中性プロテアーゼ、およびトリプシン活性を含んでいます。溶液は通常、37°Cで、50 mM TES、0.36 mM 塩化カルシウムを含む TESCA 緩衝液(pH 7.4)により、1~2 mg/mL の濃度で調製されます。
基質
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
C9407-BULK:
C9407-VAR:
C9407-25MG-PW:
C9407-100MG-PW:
C9407-5G:
C9407-1G:
C9407-5G-PW:
C9407-1G-PW:
C9407-500MG-PW:
C9407-100MG:
C9407-500MG:
C9407-25MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Y F Li et al.
Neoplasma, 67(2), 430-437 (2020-01-25)
Patient-derived organoids (PDOs) are emerging as preclinical models with promising values in personalized cancer therapy. The purpose of this study was to establish a living biobank of PDOs from patients with non-small cell lung cancer (NSCLC) and to study the
The cytoprotection of chitosan based hydrogels in xenogeneic islet transplantation: An in vivo study in streptozotocin-induced diabetic mouse
Yang KC, et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications, 393(4), 818-823 (2010)
Collagenase clostridium histolyticum in Dupuytren's contracture: a systematic review
Smeraglia F, et al.
British Medical Bulletin, 118(1), 149-149 (2016)
Endothelin receptor antagonists attenuate the inflammatory response of human pulmonary vascular smooth muscle cells to bacterial endotoxin
Knobloch J, et al.
Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, 346(2), 290-299 (2013)
Phenotypic modulation of human articular chondrocytes by bistratene A
Gargiulo BJ, et al.
European Cells & Materials, 3(2), 9-18 (2002)
資料
Discover pre-mixed collagenase enzyme blends with DNase I, Dispase II, Elastase, and Hyaluronidase and gently dissociate animal tissues in vitro.
プロトコル
N-(3-[2-フリル]アクリロイル)-Leu-Gly-Pro-Alaを、連続分光光度法による速度測定(345 nm)で使用して、コラゲナーゼ活性を測定します。コラゲナーゼは、コラーゲンペプチド結合を加水分解します。
To measure collagenase activity, N-(3-[2-Furyl]acryloyl)-Leu-Gly-Pro-Ala is used in a continuous spectrophotometric rate determination at 345 nm. Collagenase hydrolyzes collagen peptide bonds.