Metodo analitico: assicurazione della qualità analitica - Soluzione standard di formaldeide
Reagenti
N° Cat. 104003 Soluzione di formaldeide al 37% min per analisi
N° Cat. 109099 Soluzione di iodio [I2] = 0.05 mol /l (0,1 N)
N° Cat. 109147 Soluzione di tiosolfato di sodio 0,1 mol/l (0,1 N)
N° Cat. 109137 Idrossido di sodio, soluzione 1 mol/l (1 N)
N° Cat. 100716 Acido solforico al 25 % per analisi
N° Cat. 105445 Soluzione di amido con ioduro di zinco per analisi
N° Cat. 116754 Acqua per analisi
Preparazione di una soluzione madre
In un matraccio tarato da 1000 ml con certificato di calibrazione o di conformità certificata, portare a volume con acqua distillata
2,50 ml di soluzione di formaldeide. La soluzione madre così preparata ha una concentrazione in formaldeide pari a circa 1000 mg/l.
Determinazione esatta della soluzione standard (soluzione madre) di formaldeide
Dispensare 40,0 ml (un’intera pipetta) della soluzione madre di formaldeide di concentrazione pari a ca.1000 mg/l in un matraccio conico da 300 ml con imboccatura in vetro smerigliato; aggiungere quindi 50,0 ml (buretta) di soluzione di iodio 0,1 N e 20 ml di soluzione di idrossido di sodio 1 N. Lasciare a riposo per 15 minuti e aggiungere poi 8 ml di acido solforico al 25%. Aggiungere 1 ml di soluzione di amido con ioduro di zinco e titolare quindi con la soluzione di tiosolfato di sodio 0,1 N.
Calcolo del contenuto esatto della soluzione di formaldeide
C1 = consumo di tiosolfato di sodio in soluzione 0,1 mol/l
C2 = quantità di soluzione di iodio 0,05 mol/l
mg/l formaldeide = (C2 - C1) x 37,525
A partire dalla soluzione madre debitamente titolata, mediante le opportune diluizioni è possibile ottenere soluzioni ad uso analitico della concentrazione desiderata.
Stabilità
Conservata in luogo freddo (frigorifero), la soluzione madre si mantiene stabile per una settimana. Trascorso tale lasso di tempo, la soluzione madre deve essere determinata di nuovo, e il valore rilevato deve essere scrupolosamente tenuto presente per gli impieghi successivi. Le soluzioni diluite ad uso analitico devono essere usate subito dopo la preparazione.
Network error: Failed to fetch