Documenti
1.04003
Sigma-Aldrich
Soluzione di formaldeide al 37% circa
GR for analysis stabilized with about 10% methanol ACS,Reag. Ph Eur
Sinonimo/i:
Formaldeide, Soluzione formalina, soluzione metanale, soluzione metil-aldeide, Formalina
About This Item
Formula condensata:
HCHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
30.03
Beilstein:
1209228
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352114
NACRES:
NA.21
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
agenzia
reag. Ph. Eur.
Densità del vapore
1.03 (vs air)
Tensione di vapore
52 mmHg ( 37 °C)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
300 °C (Formaldehyde)
572 °F
Limite di esplosione
7-73 % (v/v) Formaldehyde)
Concentrazione
36.5-38.0% (iodometric, acidimetric)
pH
2.8-4.0 (20 °C in H2O)
P. eboll.
93-96 °C/1013 hPa
Punto di fusione
<-15 °C
Temp. transizione
flash point 62 °C (Formaldehyde)
Densità
1.09 g/cm3 at 20 °C
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[H]C([H])=O
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
La formaldeide (HCOH) è uno degli agenti di fissazione più comuni ed efficaci. La fissazione del campione di materiale istologico di origine umana o animale viene generalmente eseguita in una soluzione di formaldeide al 4 o 10%. In termini chimici, la soluzione di formaldeide al 4% equivale alla soluzione di formalina al 10%.
Risultati analitici
Tenore (acidimetria): 36,5 - 38,0 %
Tenore (iodometrico): 36,5 - 38,0%
Identificazione: conforme
Colore: ≤ 10 Hazen
Aspetto della soluzione: conforme
Acido libero (come HCOOH): ≤ 0,025 %
Densità (20 °C): 1,080 - 1,090 g/mL
Cloruri (Cl): ≤ 0,0001 %
Solfati (SO₄): ≤ 0,002 %
Metalli pesanti (come Pb): ≤ 0,0002%
Fe (Ferro): ≤ 0,0001 %
Metanolo (GC): 9,0 - 11,0 %
Ceneri solfatate: ≤ 0,002 %
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
143.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
62 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Contenuto correlato
Scopri gli aspetti cruciali della colorazione di tessuti biologici per la ricerca e la patologia clinica con coloranti standard e speciali.
Learn about the criticality of biological tissue staining for research and clinical pathology using standard and special stains and dyes.