Documenti fondamentali
V900924
Sigma-Aldrich
D-Glucose 6-phosphate disodium salt hydrate
Vetec, reagent grade, ≥98%
Sinonimo/i:
D-Glucose 6-phosphate disodium salt hydrate, G-6-P-Na2, Robison ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H11Na2O9P · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
304.10 (anhydrous basis)
Beilstein:
5199009
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
reagent grade
Nome Commerciale
Vetec
Saggio
≥98%
Stato
powder
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O.[Na+].[Na+].OC1O[C@H](COP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H13O9P.2Na.H2O/c7-3-2(1-14-16(11,12)13)15-6(10)5(9)4(3)8;;;/h2-10H,1H2,(H2,11,12,13);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t2-,3-,4+,5-,6?;;;/m1.../s1
UUWJZXLTPORJKW-WYFATIGWSA-L
Altre note
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Note legali
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)