Documenti fondamentali
P6888
Sigma-Aldrich
Acido 6-fosfogluconico
≥95% anhydrous basis
Sinonimo/i:
D-gluconato 6-fosfato
Scegli un formato
100 MG
268,10 €
268,10 €
Prezzo di listino383,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
268,10 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H10Na3O10P
Numero CAS:
Peso molecolare:
342.08
Beilstein:
3814212
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
268,10 €
Prezzo di listino383,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
synthetic (inorganic)
Saggio
≥95% anhydrous basis
Stato
powder
Impurezze
≤0.2% glucose-6-phosphate
Colore
light yellow
Solubilità
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Cationi in tracce
Na: 18-21% (anhydrous)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[Na+].O[C@H](COP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H13O10P.3Na/c7-2(1-16-17(13,14)15)3(8)4(9)5(10)6(11)12;;;/h2-5,7-10H,1H2,(H,11,12)(H2,13,14,15);;;/q;3*+1/p-3/t2-,3-,4+,5-;;;/m1.../s1
CBQSOSFCUWVWAQ-CXKLNRRHSA-K
Applicazioni
L′acido 6-fosfogluconico è stato utilizzato in uno studio per valutare un nuovo intermedio fosforilato nell′ossidazione del glucosio. [1] È stato adoperato anche in uno studio per osservare l′ossidazione diretta del glucosio-6-fosfato in tessuti animali. [2]
Nota sulla preparazione
Preparato per via enzimatica.
Altre note
Per acquisire un quadro completo della nostra ampia selezione di monosaccaridi disponibili per la vostra ricerca, vi invitiamo a consultare la nostra pagina dedicata ai carboidrati.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Direct oxidation of glucose-6-phosphate by animal tissues.
F DICKENS et al.
Nature, 166(4209), 33-33 (1950-07-01)
A new phosphorylated intermediate in glucose oxidation.
J MACGEE et al.
The Journal of biological chemistry, 210(2), 617-626 (1954-10-01)
Yasaman Barekatain et al.
Communications biology, 3(1), 328-328 (2020-06-27)
Magnetic resonance (MR) spectroscopy has potential to non-invasively detect metabolites of diagnostic significance for precision oncology. Yet, many metabolites have similar chemical shifts, yielding highly convoluted 1H spectra of intact biological material and limiting diagnostic utility. Here, we show that