Vai a
GDH-RO
Roche
Glycerol-3-Phosphate Dehydrogenase (GDH)
from rabbit muscle
Sinonimo/i:
GDH, Glycerol-3-Phosphate Dehydrogenase
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
153,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352204
Numero CE:
NACRES:
NA.54
Specific activity:
170 U/mg (Approximately 170 U/mg at +25°C with DAP as the substrate (optimized conditions).), ~170 units/mg protein (At 25 °C with DAP as the substrate (optimized conditions).)
Biological source:
rabbit muscle
153,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
rabbit muscle
form
suspension
specific activity
170 U/mg (Approximately 170 U/mg at +25°C with DAP as the substrate (optimized conditions).), ~170 units/mg protein (At 25 °C with DAP as the substrate (optimized conditions).)
packaging
pkg of 1 mL (10127752001 [10 mg]), pkg of 10 mL (10127779001 [100 mg])
manufacturer/tradename
Roche
optimum pH
8.0-8.5
storage temp.
2-8°C
General description
Glycerol-3-phosphate dehydrogenase is a NADH-dependent cytosolic enzyme. It can be used as a catalytic enzyme. Its activity is higher under osmotic stress.
Biochem/physiol Actions
Heat inactivation: GDH is rapidly inactivated at temperatures > 65 °C.
Preparation Note
Activator: EDTA
Analysis Note
Contaminants: <0.001% aldolase and GAP-DH, each, <0.01% LDH and TIM, each
Other Notes
For life science research only. Not for use in diagnostic procedures.
Unit Conversion: One unit (+25 °C) = 2 units (+37 °C). Biochemica Information, 87
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)