Vai a
E7750
N-(3-dimetilaminopropil)-N′-etilcarbodiimide
commercial grade, powder
Sinonimo/i:
N-etil-N′-(3-dimetilaminopropil)carbodiimide, EDAC, EDC, WSC
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
27,60 €
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
51,50 €
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
207,00 €
10 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
342,00 €
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
684,00 €
100 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
2.070,00 €
1 kg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
8.040,00 €
5 kg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
33.340,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H17N3 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.70
UNSPSC Code:
12352111
NACRES:
NA.31
PubChem Substance ID:
EC Number:
247-361-2
Beilstein/REAXYS Number:
5764110
MDL number:
27,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
form
powder
technique(s)
Northern blotting: suitable, bioconjugation: suitable
color
white to off-white
mp
110-115 °C (lit.)
solubility
H2O: ≤100 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.CCN=C=NCCCN(C)C
InChI
1S/C8H17N3.ClH/c1-4-9-8-10-6-5-7-11(2)3;/h4-7H2,1-3H3;1H
InChI key
FPQQSJJWHUJYPU-UHFFFAOYSA-N
General description
L′1-etil-3-(3-dimetilaminopropil)carbodiimmide cloridrato (EDC Hcl), designata comunemente come EDAC, è un reagente idrosolubile molto efficace e di ampia diffusione nell′ambito della ricerca chimica e biochimica, che svolge un ruolo di fondamentale importanza nella formazione dei legami ammidici. Nell′ambito della sintesi peptidica, L′EDC HCl manifesta una notevole efficacia nel catalizzare la condensazione tra amminoacidi mediante i rispettivi gruppi carbossilici ed amminici, promuovendo così la formazione di scheletri peptidici caratterizzati da sequenze e funzionalità specifiche. Questa particolare proprietà è molto apprezzabile nella sintesi di peptidi per finalità varie di ricerca. Sintesi dei peptidi a parte, l′azione dell′EDC HCl interessa anche il processo di costruzione di immunogeni, nel quale la carbodiimmide partecipa attivamente a livello della coniugazione covalente degli apteni (piccole molecole in grado di indurre una risposta immunitaria) alle proteine carrier. Questo contributo risulta determinante nella ricerca e nello sviluppo di vaccini.
La versatilità dell′EDC HCl si rivela ulteriormente nella sua capacità di modificare gli acidi nucleici, rendendo possibile la marcatura di DNA ed RNA a livello dei rispettivi gruppi 5′ fosfato. Tale marcatura migliora la visualizzazione, il tracciamento e l′analisi di molecole così importanti, contribuendo in modo significativo all′avanzamento della ricerca sugli acidi nucleici. Per di più, l′EDC HCl può essere impiegato come ponte biomolecolare essenziale, agendo da crosslinker e attivando la coniugazione tra esteri N-idrossisuccinimmidici (esteri NHS) di biomolecole e biomolecole reattive a livello di gruppi amminici. Questa tecnica si rivela particolarmente utile nella coniugazione di proteine mirata alla creazione di una molecola ibrida con nuove proprietà e nuove funzioni. Il meccanismo soggiacente prevede che l′EDC HCl reagisca con il gruppo carbossilico di una prima proteina, con formazione di un intermedio instabile propenso ad accoppiarsi con il gruppo amminico libero di una seconda proteina. Il delicato equilibrio di questa reazione richiede l′ottimizzazione delle condizioni di reazione perché si giunga ad una coniugazione efficace. Il coinvolgimento dell′N-idrossisuccinimmide (NHS) migliora i risultati ottenibili con l′intervento del solo EDC HCl, dando corso ad un processo di coniugazione in due passaggi che offre una maggiore flessibilità e un maggior controllo sulla reazione, specialmente nel caso di biomolecole complesse.
Application
  • Il cloridrato di N-(3-dimetilamminopropil)-N′-etilcarbodiimmide è stato usato per la generazione di bioconiugati trasferrina-nanodiamanti fluorescenti (FND).
  • È stato usato per il crosslinking della polietilenimmina su particelle d′oro.[1]
  • È stato usato come agente di legame della carbodiimmide per il rivestimento di sferette di polistirene carbossilato con albumina di siero bovino (BSA) biotinilata.
Biochem/physiol Actions
Reagente di condensazione idrosolubile. EDACI è utilizzato di solito come agente di attivazione del carbossile per il legame delle ammidi con le ammine primarie. Inoltre, reagisce con i gruppi fosfato. EDACI è stato usato nella sintesi di peptidi; per la formazione di legami crociati tra proteine e acidi nucleici e nella preparazione di immunoconiugati. Di solito, EDACI è utilizzato nell′intervallo di pH 4,0-6,0 senza tamponi. In particolare, si devono evitare i tamponi ammina e carbossilato.
Features and Benefits
Versatile e adattabile ad un′ampia varietà di applicazioni di laboratorio e di ricerca
Other Notes
Per ulteriori informazioni sulla nostra gamma di Composti biochimici, compilare questo modulo.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
E63838.00907E1769
form
powder
form
crystalline
form
solid
form
powder
technique(s)
Northern blotting: suitable, bioconjugation: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C (−15°C to −25°C)
storage temp.
−20°C
mp
110-115 °C (lit.)
mp
110-115 °C (lit.)
mp
110-115 °C
mp
110-115 °C (lit.)
color
white to off-white
color
white to off-white
color
-
color
-
solubility
H2O: ≤100 mg/mL
solubility
H2O: ≤100 mg/mL
solubility
-
solubility
H2O: 0.5 M, clear to very slightly hazy, colorless to very faintly yellow
Still not finding the right product?
signalword
Danger
target_organs
Stomach,large intestine,lymph node
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–7 di 7 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Utile?
  3. What impurities might be present in N-(3-Dimethylaminopropyl)-N´-ethylcarbodiimide hydrochloride, Product E7750?
    1 risposta
    1. The two compounds most likely to appear in EDAC as trace impurities are 3-dimethylaminopropylamine and N-(3-dimethylaminopropyl)-N'-ethylurea as a result of synthesis (intermediate) and degradation (moisture or coupling reaction), respectively.
      Utile?
  4. Product No. E7750, N-(3-Dimethylaminopropyl)-N´-ethylcarbodiimide hydrochloride, is listed as "commercial grade". What does that mean?
    1 risposta
    1. It means that it is the grade of N-(3-Dimethylaminopropyl)-N´-ethylcarbodiimide (EDAC) hydrochloride that was commercially available at the time we purchased it. This product is not assayed for purity. If you need a high purity EDAC, consider Product No. 03450.
      Utile?
  5. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 risposta
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Utile?
  6. Can N-(3-Dimethylaminopropyl)-N´-ethylcarbodiimide hydrochloride, Product E7750, be used as a peptide coupling reagent in alcoholic solvents? If so, do you have a reference?
    1 risposta
    1. Yes. Nosaki, S., Effects of amounts of additives on peptide coupling mediated by a water-soluble carbodiimide in alcohols. J. Peptide Res., 54(2), 162-167 (1999). This paper describes using the E7750 along with 3,4-dihydro-3-hydroxy-4-oxo-1,2,3-benzotriazine (HOOBt) and 1-hydroxy-7-azabenzotriazole (HOAt) for enhancement of peptide coupling.
      Utile?
  7. I understand that E7750, N-(3-Dimethylaminopropyl)-N´-ethylcarbodiimide hydrochloride, can be used in peptide synthesis. Do you have a brochure on some other reagents that can be used for peptide synthesis?
    1 risposta
    1. Yes.