P1150000
Phenylalanine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
L-Phenylalanine, (S)-2-Amino-3-phenylpropionic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
phenylalanine
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Punto di fusione
270-275 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N[C@@H](Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1
COLNVLDHVKWLRT-QMMMGPOBSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Servizio Clienti