Documenti
1568506
USP
L-prolina
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Acido (S)-pirrolidina-2-carbossilico
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H9NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
115.13
Beilstein:
80810
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
proline
Produttore/marchio commerciale
USP
Punto di fusione
228 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
OC(=O)[C@@H]1CCCN1
InChI
1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)/t4-/m0/s1
ONIBWKKTOPOVIA-BYPYZUCNSA-N
Descrizione generale
Questo prodotto è fornito come consegnato e specificato dalla Farmacopea emittente. Tutte le informazioni fornite a supporto di questo prodotto, inclusa la SDS e qualsiasi altra scheda informativa, sono state sviluppate e pubblicate sotto l′autorità della Farmacopea emittente.Per ulteriori informazioni e supporto consultare il sito di tale Farmacopea.
Applicazioni
L-prolina standard di riferimento USP per test e saggi di qualità specificati dalla Farmacopea degli Stati Uniti.
È usato anche per la preparazione di soluzioni standard e soluzioni per test di idoneità del sistema nel corso di analisi di impurezze mediante cromatografia su strato sottile come da monografie della Farmacopea degli Stati Uniti qui segnalate: 
  • Prolina
  • Istidina
  • Treonina
Risultati analitici
Questi prodotti sono destinati esclusivamente a prove sperimentali e analisi. Non possono essere somministrati a persone o animali e non possono essere usati come mezzi per diagnosticare, trattare e curare malattie di alcun genere.  ​
Altre note
Le vendite potrebbero essere soggette a restrizioni.
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
L-Isoleucine United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1349502
L-Isoleucine
L-Leucine United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1357001
L-Leucine
L-Serine United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1612506
L-Serine
L-Valine United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1708503
L-Valine
L-Proline for biochemistry
Millipore
1.07434
L-Proline
L-tirosina United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1705006
L-tirosina
L-Phenylalanine United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1530503
L-Phenylalanine
L-metionina United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1411504
L-metionina
Threonine
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 4362-4362 (2023)
Proline
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 3711-3711 (2023)
Histidine
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 49(3), 2206-2206 (2023)
Daniel R Knight et al.
Applied and environmental microbiology, 81(1), 119-123 (2014-10-19)
Clostridium difficile is an important enteric pathogen of humans and the cause of diarrhea and enteritis in neonatal pigs. Outside Australia, prevalence in piglets can be up to 73%, with a single PCR ribotype (RT), 078, predominating. We investigated the
Mattias Mandorfer et al.
AIDS patient care and STDs, 28(5), 221-227 (2014-05-07)
The aim of this study was to assess the therapeutic potential of telaprevir (TPV)/boceprevir (BOC)-based triple-therapy in a complete cohort of HIV/chronic hepatitis C co-infected patients (HIV/HCV). Moreover, a case series of four HIV/HCV genotype (HCV-GT)1 patients with rapid virologic