PHR9076
2,5-Dimethoxyphenol
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinonimo/i:
Guaiacol impurity D (PhEur)
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
Famiglia di API
guaiacol
Nome Commerciale
TraceCERT®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O(C)c1c(cc(cc1)OC)O
InChI
1S/C8H10O3/c1-10-6-3-4-8(11-2)7(9)5-6/h3-5,9H,1-2H3
KYFBKHRLIHDKPB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma aldrich.com
Applicazioni
Prodotti consigliati
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)