S0200000
Salicylic acid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2-Hydroxybenzoic acid
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Densità del vapore
4.8 (vs air)
Tensione di vapore
1 mmHg ( 114 °C)
Famiglia di API
salicylic acid
Produttore/marchio commerciale
EDQM
P. ebollizione
211 °C (lit.)
Punto di fusione
158-161 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
314.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
157 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)