Documenti fondamentali
1177032
USP
Dexamethasone sodium phosphate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Dexamethasone 21-phosphate disodium salt
Scegli un formato
500 MG
414,00 €
414,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
414,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H28FNa2O8P
Numero CAS:
Peso molecolare:
516.40
Beilstein:
6473066
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
414,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
dexamethasone
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[H][C@@]12CCC3=CC(=O)C=C[C@]3(C)[C@@]1(F)[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])C[C@@H](C)[C@]4(O)C(=O)COP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C22H30FO8P.2Na/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(24)6-7-19(13,2)21(15,23)17(25)10-20(16,3)22(12,27)18(26)11-31-32(28,29)30;;/h6-7,9,12,15-17,25,27H,4-5,8,10-11H2,1-3H3,(H2,28,29,30);;/q;2*+1/p-2/t12-,15+,16+,17+,19+,20+,21+,22+;;/m1../s1
PLCQGRYPOISRTQ-FCJDYXGNSA-L
Informazioni sul gene
human ... NR3C1(2908)
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Dexamethasone sodium phosphate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Risultati analitici
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Altre note
Sales restrictions may apply.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Desametasone ≥98% (HPLC), powder
Sigma-Aldrich
D1756
Desametasone
Dexamethasone Most active and highly stable glucocorticoid.
Sigma-Aldrich
265005
Dexamethasone
Dexamethasone acetate United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1176506
Dexamethasone acetate
Desametasone Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1526
Desametasone
Desametasone powder, BioReagent, suitable for cell culture, ≥97%
Sigma-Aldrich
D4902
Desametasone
Desametasone meets USP testing specifications
Sigma-Aldrich
D9184
Desametasone