D0710000
Dexamethasone acetate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Dexamethasone 21-acetate, 9α-Fluoro-16α-methyl-11β,17α,21-trihydroxy-1,4-pregnadiene-3,20-dione-21-acetate, 9α-Fluoro-16α-methylprednisolone-21-acetate, Prednisolone F acetate
Origine biologica
synthetic
Grado
pharmaceutical primary standard
agenzia
EP
Famiglia di API
dexamethasone
Confezionamento
pkg of 150 mg
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Condizioni di stoccaggio
protect from light
Colore
white
Solubilità
water: <0.1 g/L
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)C=C[C@]3(C)[C@@]1(F)[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])C[C@@H](C)[C@]4(O)C(=O)COC(C)=O
InChI
1S/C24H31FO6/c1-13-9-18-17-6-5-15-10-16(27)7-8-21(15,3)23(17,25)19(28)11-22(18,4)24(13,30)20(29)12-31-14(2)26/h7-8,10,13,17-19,28,30H,5-6,9,11-12H2,1-4H3/t13-,17+,18+,19+,21+,22+,23+,24+/m1/s1
AKUJBENLRBOFTD-RPRRAYFGSA-N
Informazioni sul gene
human ... NR3C1(2908)
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)