PHR1768
Dexamethasone Sodium Phosphate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Dexamethasone 21-phosphate disodium salt, 9-Fluoro-11b,17, 21-trihydroxy-16α- methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 21-(dihydrogen phosphate) disodium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to BP 108
traceable to Ph. Eur. D0720000
traceable to USP 1177032
Famiglia di API
dexamethasone
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 1 g
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[H][C@@]12CCC3=CC(=O)C=C[C@]3(C)[C@@]1(F)[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])C[C@@H](C)[C@]4(O)C(=O)COP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C22H30FO8P.2Na/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(24)6-7-19(13,2)21(15,23)17(25)10-20(16,3)22(12,27)18(26)11-31-32(28,29)30;;/h6-7,9,12,15-17,25,27H,4-5,8,10-11H2,1-3H3,(H2,28,29,30);;/q;2*+1/p-2/t12-,15+,16+,17+,19+,20+,21+,22+;;/m1../s1
PLCQGRYPOISRTQ-FCJDYXGNSA-L
Informazioni sul gene
human ... NR3C1(2908)
Descrizione generale
Certified pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3