Spendi 500 € — Risparmia 5%; Spendi 800 € — Risparmia 10%; Spendi 1700 € — Risparmia 15%*
Accedi per verificare l'idoneità. Acquista Prodotti
Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 295,00 € |
Informazioni su questo articolo
295,00 €
Risparmia Fino a 15%
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
caffeine
manufacturer/tradename
USP
mp
234-236.5 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
CN1C(=O)N(C)c2ncn(C)c2C1=O
InChI
1S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-6-5(10)7(13)12(3)8(14)11(6)2/h4H,1-3H3
InChI key
RYYVLZVUVIJVGH-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ADORA1(134), ADORA2A(135), ADORA2B(136), ADORA3(140)
General description
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description analytical standard, 1.0 mg/mL in methanol | description BioXtra | description Sigma Reference Standard, vial of 250 mg |
| grade pharmaceutical primary standard | grade analytical standard | grade - | grade - |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| format neat | format single component solution | format - | format - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) - |
| agency USP | agency - | agency - | agency - |
| Gene Information human ... ADORA1(134), ADORA2A(135), ADORA2B(136), ADORA3(140) | Gene Information human ... ADORA1(134), ADORA2A(135), ADORA2B(136), ADORA3(140) | Gene Information human ... ADORA1(134), ADORA2A(135), ADORA2B(136), ADORA3(140), PDE4B(5142) | Gene Information human ... ADORA1(134), ADORA2A(135), ADORA2B(136), ADORA3(140), PDE4B(5142) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Caffeina
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Avvertenze di sicurezza
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
58-08-2
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?