Documenti fondamentali
1086356
USP
Calcium ascorbate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Calcium L-ascorbate dihydrate, L-Ascorbic acid calcium salt dihydrate, Vitamin C calcium salt
Scegli un formato
200 MG
384,00 €
384,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
200 MG
384,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H14CaO12 · 2H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
426.34
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
384,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
calcium ascorbate
Produttore/marchio commerciale
USP
Punto di fusione
166 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
[H]O[H].[H]O[H].OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O[Ca]OC2=C(O)C(=O)O[C@@H]2[C@@H](O)CO
InChI
1S/2C6H8O6.Ca.2H2O/c2*7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5;;;/h2*2,5,7-10H,1H2;;2*1H2/q;;+2;;/p-2/t2*2-,5+;;;/m00.../s1
RGJHWLDSRIHFKY-FWCDDDAWSA-L
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Calcium ascorbate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Risultati analitici
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Altre note
Sales restrictions may apply.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. こちらの製品は食品添加物として使用が可能でしょうか
    1 risposta
    1. No. This product is a United States Pharmacopeia (USP) reference standard suitable for analysis. The free acid form, under product number W210901, would be the only food-grade option available at this time.
      Please see the link below should this product be of interest:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/aldrich/w210901