1.46539
Agar di soia triptico
Cephase, Lecithin, Tween®, ICR plus with lockable lid, plate diam. 55 mm, sterile; γ-irradiated, pkg of 10 plates triple packed, suitable for surface monitoring
Sinonimo/i:
Piastre da contatto pronte all'uso con agar di soia triptico, Agar al digerito di soia e caseina con neutralizzanti e Cephase, TSA, TSA + LT + Cephase
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
polystyrene plate
Livello qualitativo
agenzia
EP
USP
Sterilità
sterile; γ-irradiated
Forma fisica
plate (ready-to-use)
Caratteristiche
ready-to-use
Composizione
Cephase
Lecithin
Tween®
Confezionamento
pkg of 10 plates triple packed
Diam. piatto
55 mm
pH
7.3 ( in H2O)
applicazioni
pharmaceutical
surface monitoring
Compatibilità
stand alone
bacteria
fungi
Temperatura di conservazione
2-25°C
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Articoli
Microbial monitoring; environmental monitoring; interim storage; ICR contact plates; contact plates; TSA w. LTHThio Contact ICR+