Documenti fondamentali
359645
Sigma-Aldrich
Calcium L-ascorbate dihydrate
99%
Sinonimo/i:
L-Ascorbic acid calcium salt dihydrate, Vitamin C calcium salt
Scegli un formato
100 G
103,00 €
103,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
103,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H14CaO12 · 2H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
426.34
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352205
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
103,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
powder
Attività ottica
[α]20/D +95°, c = 5 in H2O
Punto di fusione
166 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
[H]O[H].[H]O[H].OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O[Ca]OC2=C(O)C(=O)O[C@@H]2[C@@H](O)CO
InChI
1S/2C6H8O6.Ca.2H2O/c2*7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5;;;/h2*2,5,7-10H,1H2;;2*1H2/q;;+2;;/p-2/t2*2-,5+;;;/m00.../s1
RGJHWLDSRIHFKY-FWCDDDAWSA-L
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
572.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
300.00 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Werner E G Müller et al.
Scientific reports, 10(1), 17147-17147 (2020-10-15)
A drug encapsulation/delivery system using a novel principle is described that is based on an intra-particle migration of calcium ions between a central Ca2+-enriched nanoparticle core and the surrounding shell compartment. The supply of Ca2+ is needed for the formation
Matthew Allan et al.
Food chemistry, 195, 2-10 (2015-11-18)
Deliquescence points (RH0, RH0mix) of ionic crystalline food ingredients and blends thereof were determined using water activity and moisture sorption techniques. Measured RH0mix values of ingredient blends with and without a common ion were compared to Ross equation predictions of