1.46200
Agar di soia triptico per contatto RT
Histidine, Tween®, Lecithin, Contact Plate for Room temperature with non-lockable lid, plate diam. 55 mm, single packed of 10 plates, suitable for surface monitoring
Sinonimo/i:
Piastre da contatto pronte all'uso con agar di soia triptico, Agar CASO, Agar al digerito di soia e caseina, Agar al digerito di soia e caseina con neutralizzante, Agar di soia triptico con lecitina, Tween e istidina, Agar soia triptone, TSA
Scegli un formato
43,90 €
Spedizione prevista il31 marzo 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
43,90 €
Spedizione prevista il31 marzo 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Materiali
polystyrene plate
Livello qualitativo
agenzia
EP
USP
Sterilità
aseptically filled
Stato
plate (ready-to-use)
Caratteristiche
ready-to-use
Contact Plate for Room temperature with non-lockable lid
Composizione
Histidine
Lecithin
Tween®
Confezionamento
single packed of 10 plates
Diam. piatto
55 mm
pH
7.3 ( in H2O)
applicazioni
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
surface monitoring (non-critical area)
Compatibilità
stand alone
bacteria
fungi
Temperatura di conservazione
room temp
Descrizione generale
Il terreno TSA viene utilizzato per la coltivazione e l′isolamento di un′ampia gamma di batteri, lieviti e muffe. La formulazione contiene un insieme di peptoni di caseina e di soia che forniscono azoto organico, in particolar modo aminoacidi e peptidi a catena lunga. Il cloruro di sodio mantiene l′equilibrio osmotico, e neutralizzanti come lecitina, polisorbato (Tween®) 80 e istidina aggiunti al terreno inattivano i residui dei disinfettanti.
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
I clienti hanno visto anche
Contenuto correlato
Contact Plates and Swabs for Personnel and Surface Monitoring in Cleanrooms and Isolators