1.46783
Agar ai peptoni di soia e caseina
Tween®, Sodium Thiosulfate, Lecithin, Histidine, lid, ICR Plus: lockable, plate diam. 55 mm, sterile; irradiated, triple packed of 10 plates, suitable for surface monitoring
Sinonimo/i:
Piastre da contatto pronte all'uso con agar di soia triptico, TSA, agar al digerito di soia e caseina, piastra da contatto ICRplus
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
polystyrene plate
Livello qualitativo
agenzia
EP
USP
Descrizione
ICR plus with lockable lid
Sterilità
sterile; irradiated
Forma fisica
plate
Caratteristiche
lid ICR Plus: lockable
ready-to-use
Composizione
Histidine
Lecithin
Sodium Thiosulfate
Tween®
Confezionamento
triple packed of 10 plates
Diam. piatto
55 mm
applicazioni
air monitoring
pharmaceutical
surface monitoring
Compatibilità
for use with MAS-100®
bacteria
fungi
Temperatura di conservazione
2-25°C
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
I clienti hanno visto anche
Articoli
ICR swabs and contact plates for environmental monitoring, detecting and enumerating microbial contamination on hard surfaces.
Microbial monitoring; environmental monitoring; interim storage; ICR contact plates; contact plates; TSA w. LTHThio Contact ICR+