Documenti
1.46685
Millipore
Agar ai peptoni di soia e caseina
ICR with lockable lid, plate volume × diam. 30 mL × 90 mm, sterile; γ-irradiated, pkg of 10 plates Triple packed, suitable for air monitoring
Sinonimo/i:
Piastre di sedimentazione pronte all'uso con agar di soia triptico, Agar CASO, Agar al digerito di soia e caseina, TSA
About This Item
Codice UNSPSC:
41106217
NACRES:
NA.74
Materiali
polystyrene plate
Livello qualitativo
agenzia
EP
USP
Sterilità
sterile; γ-irradiated
Forma fisica
plate
Caratteristiche
ready-to-use
Confezionamento
pkg of 10 plates Triple packed
box of 120 plates 1466850120
box of 20 plates
Condizioni di stoccaggio
protect from light (Tightly closed. Dry)
plate volume × diam.
30 mL × 90 mm
Colore
light yellow
pH
7.3 ( in H2O)
applicazioni
air monitoring
pharmaceutical
Compatibilità
for use with MAS-100®
bacteria
fungi
Temperatura di conservazione
2-25°C
Descrizione generale
Le piastre di sedimentazione con agar soia triptico da 90 mm ICR+ (chiudibili) sono progettate per la determinazione del conteggio totale di microrganismi aerobi presenti nell′aria attraverso il monitoraggio attivo o passivo dell′aria nonché delle impronte digitali del personale in isolatori e camere bianche. Il terreno di tipo generico supporta la proliferazione di microrganismi non esigenti e moderatamente esigenti. La formulazione del mezzo al digerito di soia e caseina contiene un insieme di peptoni di caseina e di soia che forniscono azoto organico, in particolar modo aminoacidi e peptidi a catena lunga. Il cloruro di sodio mantiene l′equilibrio osmotico e il piruvato aggiunto al terreno neutralizza in modo efficace i residui di perossido di idrogeno. Inoltre, il tipo di piastra (plus o “+”) è dotato di un coperchio fornito di blocco per mettere al riparo dal rischio di perdere il coperchio durante il trasporto dopo il campionamento. Le piastre devono essere in posizione “CLOSED” (chiusa) per l′incubazione aerobica (ruotare il coperchio in senso orario) e in posizione “VENT” (ventilata) per l′incubazione anaerobica o microaerofila (ruotare il coperchio in senso antiorario).
Applicazioni
Agar soia triptico (TSA, agar al digerito di soia e caseina) è un terreno complesso per la coltivazione e l′isolamento di un′ampia serie di batteri, lieviti e muffe. Il terreno trova applicazione nel monitoraggio ambientale con la determinazione del conteggio totale di microrganismi aerobi presenti nell′aria attraverso il monitoraggio attivo o passivo dell′aria nonché delle impronte digitali del personale in isolatori e camere bianche.
Note legali
MAS-100 is a registered trademark of MBV AG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Microbial monitoring; environmental monitoring; interim storage; ICR contact plates; contact plates; TSA w. LTHThio Contact ICR+
Contenuto correlato
Settle plates for isolators and critical cleanrooms