Documenti fondamentali
SU860142
Supelco
Septa, white PTFE/transparent blue silicone
diam. × thickness 16 mm × 1.7 mm, pkg of 1000 ea
Scegli un formato
1000 EA
564,00 €
564,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1000 EA
564,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
564,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
white PTFE/blue silicone
Durezza
45 (Durometer: shore A)
Confezionamento
pkg of 1000 ea
D.E.
16 mm
diam. × spessore
16 mm × 1.7 mm
Descrizione generale
It is used as an air-tight seal, and prevents contamintion
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)