Documenti fondamentali
SU860105
Supelco
Crimp seals (magnetic) with PTFE/silicone septa, pkg/100
gold seal (magnetic, with 8 mm center hole), (Silicone blue transparent/PTFE tranparent), diam. × thickness 20 mm × 3.0 mm, open center
Scegli un formato
100 EA
109,00 €
109,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 EA
109,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.43
109,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
(Silicone blue transparent/PTFE tranparent)
gold seal (magnetic, with 8 mm center hole)
Descrizione
durometer: 45° shore A
Caratteristiche
closure type crimp seal
open center
Confezionamento
pkg of 100 ea
diam. × spessore
20 mm × 3.0 mm
Raccordi
thread for 20 mm
Compatibilità
for use with CTC CombiPAL
Altre note
Recommended for: CTC Combi-PAL.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)