27197
Headspace vial, clear glass, beveled top, flat bottom
volume 6 mL, O.D. × H × I.D. 23 mm × 38 mm × 12.5 mm, pkg of 100 ea
Prodotti consigliati
Materiali
beveled finish clear glass vial
flat bottom
Caratteristiche
closure type crimp top vial
closure type crimp top vial
Confezionamento
pkg of 100 ea
D.E. × alt. × D.I.
23 mm × 38 mm × 12.5 mm
Volume
6 mL
Raccordi
thread for 20 mm
Categorie correlate
Applicazioni
Note legali
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)