Documenti
29176-U
Supelco
Tappi per flaconcini con ghiera, BiMetal (magnetici), 20 mm, con setti in PTFE/slicone, conf. da 100
blue seal, PTFE/silicone septa, diam. × thickness 20 mm × 3 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiali
PTFE/silicone septa
blue seal
Confezionamento
pkg of 100 ea
D.E.
20 mm
diam. × spessore
20 mm × 3 mm
Compatibilità
for use with 20mm crimp seal vial
Categorie correlate
Descrizione generale
I tappi in BiMetal sono di stagno e alluminio e sono più facili da crimpare rispetto ai sigilli in stagno da 20 mm. La superficie di sigillatura è in alluminio e il diametro interno è di stagno per fornire la superficie magnetica. Questi tappi sono disponibili in una serie di colori.
Altre note
Per rimuovere il sigillo crimpato bimetallico si raccomanda di usare lo stappatore a tenaglia (numero del prodotto 33283) Grazie alla sua meccanica, in questa applicazione lo stappatore a tenaglia è più conveniente e funziona meglio dello stappatore a mano (n/p 33283).
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Servizio Clienti
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
Dicky Tri Utama et al.
Asian-Australasian journal of animal sciences, 30(3), 424-431 (2016-07-08)
Study on the application of high pressure processing (HPP) for dark-firm-dry (DFD) beef was conducted to observe whether HPP has any impact on physical properties and to evaluate oxidative deterioration during refrigerated storage under vacuum. The HPP increased meat pH
Dicky Tri Utama et al.
Asian-Australasian journal of animal sciences, 31(9), 1500-1506 (2018-05-12)
Although Hanwoo has been selected as the superior commercial beef cattle breed in Korea, Chikso (Korean brindle cattle) is still recognized as a valuable breed for beef production. The aim of this study was to compare the meat quality, fatty