18789
Pullulan Standard
certified reference material, certified according to DIN, for GPC, 800,000
Sinonimo/i:
Pullulan Standard for GPC 800,000
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
for GPC
Livello qualitativo
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
PM
Mn ~641000
Mp ~710000
Mw ~788000
Mw/Mn ~1.23
Classi chimiche degli analiti
oligosaccharides
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?