Documenti fondamentali
27300
Supelco
Crimp seals (magnetic) with PTFE/silicone septa, pkg/100
silver steel (magnetic, with 5 mm center hole), PTFE/silicone, seal diam. × total thickness 20 mm × 3 mm
Scegli un formato
100 EA
215,00 €
215,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 EA
215,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
215,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
PTFE/silicone
silver steel (magnetic, with 5 mm center hole)
Caratteristiche
closure type crimp seal
open center (5 mm opening)
Confezionamento
pkg of 100 ea
Diam. sigillo × spess. totale
20 mm × 3 mm
Raccordi
thread for 20 mm
Compatibilità
for use with Carlo Erba HS500/HS800
technique used for SPME
Altre note
For use with Carlo Erba HS 500 and HS 800 autosamplers
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)