Documenti fondamentali
SAAR5821010
Acetato di sodio
univAR
Sinonimo/i:
Acido acetico
About This Item
Formula condensata:
CH3COONa · 3H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.08
Beilstein:
3732037
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Nome Commerciale
univAR
Temp. autoaccensione
1112 °F
Confezionamento
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR5821010EM)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O.O.O.[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na.3H2O/c1-2(3)4;;;;/h1H3,(H,3,4);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Analysed reagent
For laboratory use only
Altre note
Substrato dell′enzima per l′acetato chinasi (EC 2.7.2.1)
Note legali
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)