Vai a
D9277
Dialysis tubing cellulose membrane
avg. flat width 10 mm (0.4 in.)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41123100
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
technique(s)
dialysis: suitable
avg. diam.
6 mm , when full
avg. flat width
10 mm (0.4 in.)
capacity
~10 mL/ft
General description
Typical molecular weight cut-off = 14,000.
Packaging
Supplied in rolls, dry
Preparation Note
Removal of glycerol included as a humectant can be accomplished by washing the tubing in running water for 3-4 hours. Removal of sulfur compounds can be accomplished by treating the tubing with a 0.3% (w/v) solution of sodium sulfide at 80°C for 1 minute. Wash with hot water (60°C) for 2 minutes, followed by acidification with a 0.2% (v/v) solution of sulfuric acid, then rinse with hot water to remove the acid. This tubing will retain most proteins of molecular weight 12,000 or greater.
Analysis Note
May contain glycerin and sulfur compounds in more than trace amounts.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
D9402D9652D9527
description
avg. flat width 10 mm (0.4 in.)
description
avg. flat width 76 mm (3.0 in.)
description
avg. flat width 33 mm (1.3 in.)
description
avg. flat width 43 mm (1.7 in.)
avg. flat width
10 mm (0.4 in.)
avg. flat width
76 mm (3.0 in.)
avg. flat width
33 mm (1.3 in.)
avg. flat width
43 mm (1.7 in.)
technique(s)
dialysis: suitable
technique(s)
dialysis: suitable
technique(s)
dialysis: suitable
technique(s)
dialysis: suitable
capacity
~10 mL/ft
capacity
~640 mL/ft
capacity
~110 mL/ft
capacity
~175 mL/ft
avg. diam.
6 mm , when full
avg. diam.
49 mm , when full
avg. diam.
21 mm , when full
avg. diam.
27 mm , when full
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dialysis tubing cellulose membrane
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)