Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
30 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 131,00 € |
Informazioni su questo articolo
131,00 €
grade
pharmaceutical primary standard
API family
nortriptyline, amitriptyline
manufacturer/tradename
EDQM
refractive index
n20/D 1.6332 (lit.)
bp
148 °C/0.3 mmHg (lit.)
mp
32-34 °C (lit.)
density
1.156 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
O=C1c2ccccc2CCc3ccccc13
InChI
1S/C15H12O/c16-15-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8H,9-10H2
InChI key
BMVWCPGVLSILMU-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Packaging
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename BP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical small molecule | application(s) - |
| format neat | format neat | format - | format - |
| mp 32-34 °C (lit.) | mp 32-34 °C (lit.) | mp - | mp 31-34 °C |
| refractive index n20/D 1.6332 (lit.) | refractive index n20/D 1.6332 (lit.) | refractive index - | refractive index - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dibenzosuberone
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?