Documenti fondamentali
PHL89545
Fraxin
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
7,8-Dihydroxy-6-methoxycoumarin 8-β-D-glucopyranoside, 8-(β-D-Glucopyranosyloxy)-7-hydroxy-6-methoxy-2H-1-benzopyran-2-one, 8-(β-D-Glucopyranosyloxy)-7-hydroxy-6-methoxycoumarin, Fraxetin 8-β-D-glucopyranoside, Fraxetol-8-glucoside, Fraxoside
Scegli un formato
10 MG
225,00 €
225,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
225,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H18O10
Numero CAS:
Peso molecolare:
370.31
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
225,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Stringa SMILE
COc1cc2C=CC(=O)Oc2c(OC3OC(CO)C(O)C(O)C3O)c1O
InChI
1S/C16H18O10/c1-23-7-4-6-2-3-9(18)25-14(6)15(11(7)20)26-16-13(22)12(21)10(19)8(5-17)24-16/h2-4,8,10,12-13,16-17,19-22H,5H2,1H3/t8-,10-,12+,13-,16+/m1/s1
CRSFLLTWRCYNNX-QBNNUVSCSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)