Documenti fondamentali
G004398
HPLC Analysis of Luciferin Enantiomers on CHIRALPAK® AGP
application for HPLC
About This Item
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: CHIRALPAK AGP, 10 cm x 4 mm I.D., 5 μm particles (58150AST)
mobile phase: 10 mM sodium phosphate, pH 6.0
flow rate: 0.9 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 225 nm
sample: luciferin
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
chemicals and industrial polymers
Note legali
CHIRALPAK is a registered trademark of Daicel Corp.
Colonna analitica
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Standard
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)