Vai a
HS2134A
Floating Microtube Rack
to hold, 20 x 1,5/2.0 mL tubes, round white polypropylene
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
4 ea
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
44,60 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.12
UNSPSC Code:
41122800
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS2134A
Feature:
to hold 20 x 1,5/2.0 mL tubes
Material:
round white polypropylene
Packaging:
pack of 4 ea
44,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
round white polypropylene
feature
to hold 20 x 1,5/2.0 mL tubes
packaging
pack of 4 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS2134A
General description
The Floating Microtube Rack can be used on the bench, with water baths or ice containers. The Rack keeps microtubes afloat in a water bath or can be pushed into crushed ice. It is perfect for controlling sample temperature.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
HS2132AR3133BAF187420001
Floating Microtube Rack to hold, 20 x 1,5/2.0 mL tubes, round white polypropylene
HS2134A
Floating Microtube Rack
Floating Microtube Rack to hold, 16 x 1,5/2.0 mL tubes, square white polypropylene
HS2132A
Floating Microtube Rack
description
to hold, 20 x 1,5/2.0 mL tubes, round white polypropylene
description
to hold, 16 x 1,5/2.0 mL tubes, square white polypropylene
description
Holds 20 x tubes
description
Holds 28 x 1.5-2 mL tubes, polypropylene
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS2134A
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS2132A
manufacturer/tradename
Bel-Art F18875-1000
manufacturer/tradename
Bel-Art F18742-0001
feature
to hold 20 x 1,5/2.0 mL tubes
feature
to hold 16 x 1,5/2.0 mL tubes
feature
Holds 20 x tubes
feature
Holds 28 x 1.5-2 mL tubes
material
round white polypropylene
material
square white polypropylene
material
-
material
polypropylene
packaging
pack of 4 ea
packaging
pack of 4 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Floating Microtube Rack
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)