58171AST
CHIRALPAK® AGP (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 3 mm, HPLC Column
Scegli un formato
4.250,00 €
Scegli un formato
About This Item
4.250,00 €
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Colonna per HPLC CHIRALPAK® AGP, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 3 mm
Materiali
stainless steel column
Livello qualitativo
agenzia
suitable for USP L41
Nome Commerciale
CHIRALPAK®
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
CHIRALPAK®
Parametri
137 bar pressure (2000 psi)
20-30 °C temperature
40 °C max. temp.
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
15 cm × 3 mm
Matrice
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
glycoprotein, alpha1- phase
Dimensione particelle
5 μm
pH di lavoro
2-8
Tecnica di separazione
chiral
Descrizione generale
Caratteristiche:
- Risoluzione di molecole chirali con fase inversa diretta
- Stabile con svariati modificatori organici
- Disponibile in dimensioni analitiche e semi-preparatorie
(1) Hermansson, J. Direct liquid chromatographic resolution of racemic drugs using a1-acid glycoprotein as the chiral stationary phase. J. Chromatogr. A, 1983, 269, 71-80.
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)