Documenti fondamentali
58151AST
CHIRALPAK® AGP (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4 mm, HPLC Column
Scegli un formato
1 EA
5.070,00 €
5.070,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
5.070,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
5.070,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Nome del prodotto
Colonna per HPLC CHIRALPAK® AGP, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4 mm
Materiali
stainless steel column
Livello qualitativo
agenzia
suitable for USP L41
Nome Commerciale
CHIRALPAK®
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
CHIRALPAK®
Parametri
137 bar pressure (2000 psi)
20-30 °C temperature
40 °C max. temp.
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
15 cm × 4 mm
Matrice
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
glycoprotein, alpha1- phase
Dimensione particelle
5 μm
pH di lavoro
2-8
Tecnica di separazione
chiral
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Hermansson ha descritto l′utilizzo di proteine naturali immobilizzate su un supporto di silice per le separazioni chirali nel 1983 (1). Le proteine contengono un vasto numero di centri chirali di una configurazione e molti altri siti che contribuiscono al processo di ritenzione generale. L′AGP CHIRALPAK offre il più ampio range di selettività di tutte le fasi proteiche attualmente disponibili. La fase dell′AGP CHIRALPAK utilizza l′α1-glicoproteina acida (AGP) come selettore chirale immobilizzato su particelle sferiche di silice da 5 μm. L′AGP legata è una proteina molto stabile che tollera i solventi organici puri, le temperature elevate e i valori di pH compresi tra 4 e 7. Se utilizzata in fase inversa, la colonna dell′AGP CHIRALPAK separa gli enantiomeri di un range estremamente ampio di sostanze farmacologiche, quali acidi, ammine e composti neutri. L′enantioselettività e la ritenzione possono essere facilmente regolate tramite il pH e la forza ionica della fase mobile e tramite la natura e la concentrazione del modificatore organico.
Caratteristiche:
  • Risoluzione di molecole chirali con fase inversa diretta
  • Stabile con svariati modificatori organici
  • Disponibile in dimensioni analitiche e semi-preparatorie
(1) Hermansson, J. Direct liquid chromatographic resolution of racemic drugs using a1-acid glycoprotein as the chiral stationary phase. J. Chromatogr. A, 1983, 269, 71-80.
Applicazioni
  • Evaluation of R- (-) and S- (+) Clenbuterol enantiomers during a doping cycle or continuous ingestion of contaminated meat using chiral liquid chromatography by LC-TQ-MS: This study demonstrates the use of a chiral HPLC column for the separation of clenbuterol enantiomers in biological samples, providing insights into the detection of doping substances or exposure to contaminated meat (Dolores et al., 2019).
  • Stereochemical characterization of fluorinated 2-(phenanthren-1-yl)propionic acids by enantioselective high performance liquid chromatography analysis and electronic circular dichroism detection: This research highlights the capability of chiral HPLC columns to differentiate between the enantiomers of complex fluorinated compounds, offering a method for detailed analysis crucial in pharmaceutical studies (Bertucci et al., 2012).
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
CHIRALPAK is a registered trademark of Daicel Corp.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Utile?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf