Vai a
L9504
D-Luciferin
luminescent, ≥98% (HPLC), powder
Sinonimo/i:
(S)-2-(6-Hydroxy-2-benzothiazolyl)-2-thiazoline-4-carboxylic acid, 4,5-Dihydro-2-(6-hydroxy-2-benzothiazolyl)-4-thiazolecarboxylic acid, Firefly Luciferin
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
74,40 €
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
229,00 €
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
413,00 €
50 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1.370,00 €
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
2.440,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H8N2O3S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
280.32
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
219-981-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
30484
74,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
D-Luciferin, synthetic
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
fluorescence
λex 328 nm; λem 532 nm in H2O
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)[C@H]1CSC(=N1)c2nc3ccc(O)cc3s2
InChI
1S/C11H8N2O3S2/c14-5-1-2-6-8(3-5)18-10(12-6)9-13-7(4-17-9)11(15)16/h1-3,7,14H,4H2,(H,15,16)/t7-/m1/s1
InChI key
BJGNCJDXODQBOB-SSDOTTSWSA-N
General description
D-Luciferin is a small molecule present abundantly in bioluminescent organisms. This molecule is sensitive to oxygen and light.
Application
D-Luciferin has been used in determining luciferase activity by luciferase assay in mice[1] and Arabidopsis thaliana seeds.[2] It has also been used in measuring bioluminescence in neonatal rat ventricular cardiomyocytes.[3]
Substrate for firefly luciferase with a Km of approx 2 μM.
Biochem/physiol Actions
D-Luciferin uptake within the cells is regulated by the adenosine triphosphate (ATP)-binding cassette (ABC) transporter inhibitors like ATP-binding cassette transporter G2 (ABCG2)/ breast cancer resistance protein (BCRP) inhibitor fumitremorgin C. This substrate is oxidized by firefly luciferase that results in emitting a photon, which has the capability of passing through living tissues.[4]
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
L6882L615250227
D-Luciferin synthetic
Sigma-Aldrich
L9504
D-Luciferin
D-Luciferin synthetic, BioXtra, ≥99% (HPLC)
Sigma-Aldrich
L6152
D-Luciferin
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
H2O: soluble
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
water: soluble
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
lyophilized powder
form
powder
form
powder or crystals
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
fluorescence
λex 328 nm; λem 532 nm in H2O
fluorescence
λex 328 nm; λem 532 nm in H2O
fluorescence
-
fluorescence
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-Luciferin
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. Is this product suitable for injection into mice for in vivo applications after being dissolved in DMSO?
    1 risposta
    1. Our lab has not validated this product for in vivo application.