Documenti fondamentali
ERMBB185
Bovine Liver (trace elements)
ERM®, certified reference material
Scegli un formato
1 EA
295,00 €
295,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
295,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
295,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
agenzia
ERM®
Produttore/marchio commerciale
JRC
Altre note
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Trace Elements
Arsenic (As), Cadmium (Cd), Copper (Cu), Lead (Pb), Manganese (Mn), Selenium (Se), Zinc (Zn)
Matrix Group: Meat
Note legali
ERM is a registered trademark of European Commission
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)