NIST1515
Apple leaves
NIST® SRM® 1515
Sinonimo/i:
Apple Leaf Sample
Scegli un formato
1.220,00 €
Scegli un formato
About This Item
1.220,00 €
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 50 g
Produttore/marchio commerciale
NIST®
Formato
matrix material
Descrizione generale
SRM 1515_cert
SRM 1515_SDS
Altre note
Nitrogen (Total) (N), Phosphorus (P)
Trace Elements:: Aluminum (Al), Boron (B), Barium (Ba), Barium (Ba), Cadmium (Cd), Calcium (Ca), Chlorine, Copper (Cu), Iron (Fe), Lead (Pb), Magnesium (Mg), Manganese (Mn), Mercury (Hg), Molybdenum (Mo), Nickel (Ni), Potassium (K), Rubidium (Rb), Sodium (Na), Strontium (Sr), Vanadium (V), Zinc (Zn)
Matrix Group: Fruits and Vegetables
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)