Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 678,00 € |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H28O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
292.37
NACRES:
NB.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161902
MDL number:
678,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartidescription
non-ionic
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
mol wt
average mol wt 24500-25000
concentration
50 % (w/v) in H2O
aggregation number
84
CMC
20-25
transition temp
cloud point ≥100
application(s)
detection
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C14H28O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-19-14-13(18)12(17)11(16)10(9-15)20-14/h10-18H,2-9H2,1H3/t10-,11-,12+,13-,14-/m1/s1
InChI key
HEGSGKPQLMEBJL-RKQHYHRCSA-N
Application
2.5% n-octyl β-D glucopyranoside has been used to homogenize mouse retina
n-Octyl β-D-glucopyranoside (OGP) is a non-ionic detergent which has been used for isoelectric focusing (IEF) and two-dimensional electrophoresis (2D).[1] OGP has been shown to be superior to Triton™ X-100 for IEF of plant proteins. n-Octyl β-D-glucopyranoside has also been used for concentration of protein from 2D gels for digestion and mass spectroscopy analysis.[2]
Legal Information
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (GC) | assay ≥98% (GC) | assay ≥98% (HPLC) |
| aggregation number 84 | aggregation number 84 | aggregation number 84 | aggregation number 84 |
| application(s) detection | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 15-25°C |
| mol wt average mol wt 24500-25000 | mol wt micellar avg mol wt 25,000 | mol wt micellar avg mol wt 25,000 | mol wt 292.38 g/mol |
| description non-ionic | description non-ionic | description non-ionic | description - |
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?