Documenti fondamentali
ERMBB184
Bovine muscle (trace elements)
ERM®, certified reference material
Scegli un formato
7 G
285,00 €
285,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
7 G
285,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
285,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
agenzia
ERM®
Produttore/marchio commerciale
JRC
Formato
matrix material
Descrizione generale
Certified for the mass fractions of As, Cd, Cu, Fe, Mn, Se, Zn
Risultati analitici
For more information please see:
ERMBB184
Altre note
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Trace Elements: Arsenic (As), Cadmium (Cd), Calcium (Ca), Chloride, Copper (Cu), Iron (Fe), Magnesium (Mg), Manganese (Mn), Mercury (Hg), Potassium (K), Selenium (Se), Sodium (Na), Zinc (Zn)
Matrix Group: Meat
Note legali
ERM is a registered trademark of European Commission
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
vibrant-m
ERMBB384
Pork muscle
vibrant-m
ERMBB130
Pork Muscle
Oyster tissue NIST® SRM® 1566b
NIST1566B
Oyster tissue
Apple leaves NIST® SRM® 1515
NIST1515
Apple leaves