Documenti fondamentali
ERMBB384
Pork muscle
ERM®, certified reference material
Scegli un formato
2 X 18 G
269,00 €
269,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2 X 18 G
269,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
269,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
agenzia
ERM®
Produttore/marchio commerciale
JRC
Formato
matrix material
Temperatura di conservazione
2-8°C
Risultati analitici
For more information please see:
ERMBB384
Altre note
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Ash, Total Fat, Kjeldahl nitrogen, Phosphate
Trace Elements: Calcium (Ca), Magnesium (Mg), Sodium (Na)
Matrix Group: Meat
Note legali
ERM is a registered trademark of European Commission
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)