Documenti fondamentali
ERMBB186
Pig kidney (trace elements)
ERM®, certified reference material
Scegli un formato
10 G
342,00 €
342,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
342,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
342,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
agenzia
ERM®
Produttore/marchio commerciale
JRC
Formato
matrix material
Descrizione generale
Certified for the mass fractions of Cd, Cu, Fe, Mn, Pb, Se, Zn
Risultati analitici
For more information please see:
ERMBB186
Altre note
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Trace Elements: Cadmium (Cd), Copper (Cu), Manganese (Mn), Lead (Pb), Selenium (Se), Zinc (Zn), Arsenic (As), Mercury (Hg), Calcium (Ca), Chloride, Potassium (K), Magnesium (Mg), Cobalt (Co), Sodium (Na)
Matrix Group: Meat
Note legali
ERM is a registered trademark of European Commission
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)