Documenti fondamentali
854988
Supelco
Inserts for 1.5 mL large opening vials
volume 0.1 mL, conical clear glass, pkg of 1000 ea
Scegli un formato
1000 EA
388,00 €
388,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1000 EA
388,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121806
388,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
conical clear glass
Confezionamento
pkg of 1000 ea
D.E. × alt.
6 mm × 31 mm
Volume
0.1 mL
Descrizione generale
Vial inserts for 1.5 mL large opening vials (volume 0.1 mL, clear glass conical) allow the use of smaller sample volumes with standard autosampler vials. Inserts are generally chosen based on the inner diameter of the vial neck. Large opening vials (6.0 mm ID) require a 6 mm OD insert.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)