Documenti fondamentali
SU860067
Supelco
Inserts for 1.5 mL large opening vials
volume 0.1 mL, conical clear glass, O.D. × H × I.D. 6 mm × 31 mm × 4.6 mm, pkg of × 100 ea
Sinonimo/i:
1.5 mL Vial Inserts
Scegli un formato
100 EA
39,90 €
39,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 EA
39,90 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
39,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
conical clear glass
Confezionamento
pkg of × 100 ea
D.E. × alt. × D.I.
6 mm × 31 mm × 4.6 mm
Volume
0.1 mL
Descrizione generale
Inserts for 1.5 mL large opening vials are clear glass conical inserts used with CTC LC PAL autosamplers.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)